Learn More
DWK Life Sciences Pointes compte-gouttes allongées en PEBD 20 mm à distribution contrôlée Wheaton™
Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée de 20 mm en PEBD (polyéthylène basse densité)
37.90€ - 353.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
---|---|
Drop Size | 41 μl |
Type de produit | Embouts compte-gouttes |
À utiliser avec (équipement) | Flacon compte-gouttes en plastique |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12436081
|
DWK Life Sciences
W242434-A |
Bleu | Polyéthylène | 1000/boîte |
353.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
10793504
|
DWK Life Sciences
242434 |
Bleu | PEBD | 100/boîte |
137.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12476081
|
DWK Life Sciences
W242436-A |
Vert | Polyéthylène | 1000/boîte |
352.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12448812
|
DWK Life Sciences
242436 |
Vert | PEBD | 100/boîte |
37.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12456071
|
DWK Life Sciences
W242431-01-A |
Naturel | Polyéthylène | 1000/boîte |
352.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12416081
|
DWK Life Sciences
W242433-A |
Orange | Polyéthylène | 1000/boîte |
352.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12418812
|
DWK Life Sciences
242433 |
Orange | PEBD | 100/boîte |
84.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12476071
|
DWK Life Sciences
W242431-A |
Rose | Polyéthylène | 1000/boîte |
352.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12496081
|
DWK Life Sciences
W242437-A |
Violet | Polyéthylène | 1000/boîte |
352.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12496071
|
DWK Life Sciences
W242432-A |
Rouge | En PE | 1000/boîte |
352.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12408812
|
DWK Life Sciences
242432 |
Rouge | PEBD | 100/boîte |
37.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12436091
|
DWK Life Sciences
W242440-A |
Blanc | Polyéthylène | 1000/boîte |
353.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11704219
|
DWK Life Sciences
242440 |
Blanc | PEBD | 100/boîte |
38.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12416091
|
DWK Life Sciences
W242438-A |
Jaune | Polyéthylène | 1000/boîte |
352.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12468812
|
DWK Life Sciences
242438 |
Jaune | PEBD | 100/boîte |
63.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
Description
- La pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée distribue une goutte à la fois
- Le volume moyen des gouttes est de 44 μl ±6 μl
- 100/boîte
Spécification
ISO 9001 | |
41 μl | |
Embouts compte-gouttes | |
Flacon compte-gouttes en plastique |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.