Learn More
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter Kits
Highly efficient and reliable micro fluidic platform to improve GC connectivity.
779.00€
Specifications
Type | Port Splitter |
---|---|
Includes | SilFlow microchannel device (MCD), SilTite FingerTite tool, Mounting bracket, Appropriately sized ferrules, nuts and blanking ferrules for set up |
For Use With | SGE Silflow Microchannel Device |
Product Code | Brand | Diameter (Metric) Inner | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diameter (Metric) Inner | Price | Quantity & Availability | |||||
12700948
|
SGE™
123721 |
0.53 mm |
779.00€
Each |
Estimated Shipment: 03-10-2025
Log in to see stock. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
15289173
|
SGE™
123720 |
Port B and C 0.25/0.32 mm |
779.00€
Each |
Estimated Shipment: 03-10-2025
Log in to see stock. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
13589000
|
SGE™
123722 |
0.25/0.32 mm |
779.00€
Each |
Estimated Shipment: 08-09-2025
Log in to see stock. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
Beskrivning
- Kit includes a SilFlow microchannel device (MCD), SilTite FingerTite tool, mounting bracket, plus appropriate ferrules, nuts and blanking ferrules for set up
- 1.1mm OD tubing not included
Specifikationer
Port Splitter | |
SilFlow microchannel device (MCD), SilTite FingerTite tool, Mounting bracket, Appropriately sized ferrules, nuts and blanking ferrules for set up | |
SGE Silflow Microchannel Device |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.