Learn More
OMA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | OMA1 |
---|---|
Concentration | 0.19 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16896954
|
Proteintech
17116-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16886954
|
Proteintech
17116-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This antibody is specific to OMA1.
OMA1 (Overlapping with the m-AAA protease 1 homolog) is also named as MPRP1(Metalloprotease-related protein 1) and belongs to the peptidase M48 family. It is a zinc metalloprotease that spans the inner mitochondrial membrane with a number of predicted membrane spanning domains and the 60 kDa form of OMA1 rapidly accumulated concomitantly with the cleavage of all OPA1 variants, and the 40 kDa form of OMA1 may be the inactive form, with the 60 kDa form being the active enzyme.Spécification
OMA1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
D3ZS74, Q96E52, Q9D8H7 | |
115209, 298282, 67013 | |
OMA1 Fusion Protein Ag10803 | |
Primary | |
-20°C | |
OMA1 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
2010001O09Rik, DAB1, MPRP 1, MPRP1, OMA1, YKR087C, ZMPOMA1 | |
Oma1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit