Learn More
OMA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17116-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16896954
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This antibody is specific to OMA1.
OMA1 (Overlapping with the m-AAA protease 1 homolog) is also named as MPRP1(Metalloprotease-related protein 1) and belongs to the peptidase M48 family. It is a zinc metalloprotease that spans the inner mitochondrial membrane with a number of predicted membrane spanning domains and the 60 kDa form of OMA1 rapidly accumulated concomitantly with the cleavage of all OPA1 variants, and the 40 kDa form of OMA1 may be the inactive form, with the 60 kDa form being the active enzyme.
Spécification
Spécification
OMA1
Polyclonal
Unconjugated
OMA1
2010001O09Rik, DAB1, MPRP 1, MPRP1, OMA1, YKR087C, ZMPOMA1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
115209, 298282, 67013
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
D3ZS74, Q96E52, Q9D8H7
Oma1
OMA1 Fusion Protein Ag10803
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis