Learn More
Myoglobin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | Myoglobin |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16895514
|
Proteintech
16048-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16885514
|
Proteintech
16048-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This antibody well recognized endogenous myoglobin in muscle lysates.
Myoglobin is a cytoplasmic, single chain polypeptide of 153 amino acids and contains a single heme group. Myoglobin is found in skeletal and carciac muscle but not in smooth muscle and functions as an oxygen transporting pigment. Upon damage to the muscle cell due to infarction of a coronary artery, neurological trauma, infection of tumor processes, myoglobin escapes to the environment and can be found in plasma using sensitive assays.Spécification
Myoglobin | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P02144, P04247, Q9QZ76 | |
17189, 4151, 59108 | |
Myoglobin Fusion Protein Ag9000 | |
Primary | |
-20°C | |
MB |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MB, MYO, myoglobin | |
Mb | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit