Learn More
Myoglobin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 16048-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16895514
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This antibody well recognized endogenous myoglobin in muscle lysates.
Myoglobin is a cytoplasmic, single chain polypeptide of 153 amino acids and contains a single heme group. Myoglobin is found in skeletal and carciac muscle but not in smooth muscle and functions as an oxygen transporting pigment. Upon damage to the muscle cell due to infarction of a coronary artery, neurological trauma, infection of tumor processes, myoglobin escapes to the environment and can be found in plasma using sensitive assays.
Spécification
Spécification
Myoglobin
Polyclonal
Unconjugated
MB
MB, MYO, myoglobin
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17189, 4151, 59108
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P02144, P04247, Q9QZ76
Mb
Myoglobin Fusion Protein Ag9000
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis