Learn More
GRIN1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | GRIN1 |
---|---|
Concentration | 200 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16805775
|
Proteintech
27676-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16895765
|
Proteintech
27676-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The GRIN1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GRIN1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The GRIN1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
GRIN1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |
200 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
2902 | |
Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit