Learn More
Centromere protein R Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène Centromere protein R
Concentration 0.4 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16877323
Afficher les documents
Proteintech
10743-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16867323
Afficher les documents
Proteintech
10743-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
ITGB3BP is a transcription coregulator that can have both coactivator and corepressor functions. Isoform 1, but not other isoforms, is involved in the coactivation of nuclear receptors for retinoid X (RXRs) and thyroid hormone (TRs) in a ligand-dependent fashion. ITGB3BP acts as a transcriptional corepressor via its interaction with the NFKB1 NF-kappa-B subunit, possibly by interfering with the transactivation domain of NFKB1. It induces apoptosis in breast cancer cells, but not in other cancer cells, via a caspase-2 mediated pathway that involves mitochondrial membrane permeabilization but does not require other caspases. ITGB3BP may also act as an inhibitor of cyclin A-associated kinase. ITGB3BP may be involved in incorporation of newly synthesized CENPA into centromeres via its interaction with the CENPA-NAC complex.
Spécification
Spécification
Centromere protein R
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
Q13352
23421
Centromere protein R Fusion Protein Ag1204
Primary
-20°C
ITGB3BP
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Beta 3 endonexin, CENP R, CENPR, Centromere protein R, HSU37139, ITGB3BP, NRIF3, TAP20
ITGB3BP
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis