Learn More
Annexin V Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1E6A8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène Annexin V
Clone 1E6A8
Concentration 0.93 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16827945
Afficher les documents
Proteintech
66245-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16817945
Afficher les documents
Proteintech
66245-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The protein encoded by this gene belongs to the annexin family of calcium-dependent phospholipid binding proteins some of which have been implicated in membrane-related events along exocytotic and endocytotic pathways. Annexin 5 is a phospholipase A2 and protein kinase C inhibitory protein with calcium channel activity and a potential role in cellular signal transduction, inflammation, growth and differentiation. Annexin 5 has also been described as placental anticoagulant protein I, vascular anticoagulant-alpha, endonexin II, lipocortin V, placental protein 4 and anchorin CII. The gene spans 29 kb containing 13 exons, and encodes a single transcript of approximately 1.6 kb and a protein product with a molecular weight of about 35 kDa.
Spécification
Spécification
Annexin V
0.93 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Anchorin CII, Annexin 5, annexin A5, Annexin V, ANX5, ANXA5, Calphobindin I, CBP I, Endonexin II, ENX2, Lipocortin V, PAP I, PP4, Thromboplastin inhibitor, VAC alpha, Vascular anticoagulant alpha
Anxa5
IgG1
Protein G
Antibody
1E6A8
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Flow Cytometry
Unconjugated
Mouse
Mouse, Human
P08758, P48036
11747, 308
Annexin V Fusion Protein Ag1538
Primary
-20°C
ANXA5
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis