Learn More
Annexin V Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1E6A8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66245-1-IG-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16827945
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The protein encoded by this gene belongs to the annexin family of calcium-dependent phospholipid binding proteins some of which have been implicated in membrane-related events along exocytotic and endocytotic pathways. Annexin 5 is a phospholipase A2 and protein kinase C inhibitory protein with calcium channel activity and a potential role in cellular signal transduction, inflammation, growth and differentiation. Annexin 5 has also been described as placental anticoagulant protein I, vascular anticoagulant-alpha, endonexin II, lipocortin V, placental protein 4 and anchorin CII. The gene spans 29 kb containing 13 exons, and encodes a single transcript of approximately 1.6 kb and a protein product with a molecular weight of about 35 kDa.
Spécification
Spécification
Annexin V
Monoclonal
0.93 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P08758, P48036
Anxa5
Annexin V Fusion Protein Ag1538
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Flow Cytometry
1E6A8
Unconjugated
ANXA5
Anchorin CII, Annexin 5, annexin A5, Annexin V, ANX5, ANXA5, Calphobindin I, CBP I, Endonexin II, ENX2, Lipocortin V, PAP I, PP4, Thromboplastin inhibitor, VAC alpha, Vascular anticoagulant alpha
Mouse
Protein G
RUO
11747, 308
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis