Learn More
Tenak™ 40 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 75 mm high cryoboxes.
Brand:  Tenak™ TE22124
 View more versions of this product
Product Code. 15280544
  • 67.75€ / Pack of 36
Only null left
Estimated Shipment: 04-08-2025
Description
  • For use in cardboard cryoboxes
  • Holds cryogenic vials
  • Grid style divider
Specifications
Specifications
Grid Divider
Vials with 41 mm O.D.
40 mm
75 mm high cryoboxes
3 x 3 cells
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato