Learn More
ZNF483 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 25242-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ZNF483 may be involved in transcriptional regulation.Spécification
ZNF483 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
ZNF483 | |
KIAA1962, zinc finger protein 483, ZKSCAN16, ZNF483 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
158399 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.25 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q8TF39 | |
ZNF483 | |
ZNF483 Fusion Protein Ag18739 | |
150 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu