Learn More
Xenon difluoride, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314707
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2 g
10 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fluorinating agent
Used as Fluorinating agent and oxidizing agent, gaseous etchant for silicon, particularly in the production of microelectromechanical systems (MEMS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-36-9
Molecular Formula F2Xe
Molecular Weight (g/mol) 169.29
MDL Number MFCD00040538
InChI Key IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
PubChem CID 83674
IUPAC Name difluoroxenon
SMILES F[Xe]F
Spezifikation
Melting Point 127°C to 129°C
Physical Form Crystalline Granules
Quantity 50 g
Assay Percent Range 99.5%, metal basis
Solubility Information Decomposes in water.
Formula Weight 169.3
Sensitivity Moisture sensitive
Density 4.32
Chemical Name or Material Xenon Difluoride
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt