Learn More
WRN Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | WRN |
---|---|
Concentration | 0.56 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16883845
|
Proteintech
25269-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16873845
|
Proteintech
25269-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes a member of the RecQ subfamily and the DEAH (Asp-Glu-Ala-His) subfamily of DNA and RNA helicases. DNA helicases are involved in many aspects of DNA metabolism, including transcription, replication, recombination, and repair. This protein contains a nuclear localization signal in the C-terminus and shows a predomit nucleolar localization. It possesses an intrinsic 3′ to 5′ DNA helicase activity, and is also a 3′ to 5′ exonuclease. Based on interactions between this protein and Ku70/80 heterodimer in DNA end processing, this protein may be involved in the repair of double strand DNA breaks. Defects in this gene are the cause of Werner syndrome, an autosomal recessive disorder characterized by premature aging.Spécification
WRN | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q14191 | |
7486 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
WRN |
0.56 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DNA helicase, RecQ like type 3, Exonuclease WRN, RecQ protein like 2, RECQ3, RECQL2, RECQL3, WRN | |
WRN | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit