Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ White Polypropylene Caps with Foamed Polyvinyl Liners
Artikelnummer. 11738909 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Neck Finish:
13-425
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
Material:
Glass
Polypropylene
No. per Case:
144 Cs.
48 Cs.
72 Cs.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Foamed polyethylene liner provides chemical resistance for acids, alkalis, solvents, alcohols, oils, household cosmetics and aqueous products
  • Liner provides tight seal
  • Liner Material: Foam, Polyethylene
  • Polypropylene
  • Screw Cap
  • White
Use these caps with glass bottles or vials
Bestellinformation
Each pack contains 72
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color White
Material Polypropylene
No. per Case 72 Cs.
Neck Finish 58-400
Certifications/Compliance ISO 9001
For Use With (Equipment) Glass bottle or vial
Closure Liner Polyethylene Foam
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt