Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Shaker Flasks With Four Baffles
Autoclavable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements.
Brand:  DWK Life Sciences 354235
69.85 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 12674813
  • 230.00€ / Each
Only null left
Estimated Shipment: 25-08-2025
Description
  • For use with orbital or reciprocating shakers
  • Baffles improve aeration and mixing for microbial and bacterial cultures
  • Break resistant lip for use with stopper, cotton plug or film cover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Style: Shaker
50 mL
Orbital or reciprocating shakers
8.3 cm
Autoclavable
46 mm
1.8 in.
Borosilicate Glass
3.26 in.
Pinched
Baffled
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato