Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture à revêtement de sécurité Wheaton™
Créez un environnement de travail sûr avec les flacons à revêtement de sécurité Wheaton. Si un flacon est accidentellement cassé, le revêtement en plastisol à base de PVC situé sur l’extérieur du flacon retient le contenu suffisamment longtemps, pour une élimination adéquate.
Marque: DWK Life Sciences 219457
523.42 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Verre borosilicaté transparent USP de type I
- Revêtement en plastisol pour plus de sécurité
- Fourni avec des graduations et une zone d’écriture
- Le bouchon à vis 33-430 peut être acheté séparément
- Autoclavables
Spécification
8,45 oz, 250 ml | |
8,45 oz. | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
148 mm | |
5,82 in | |
67 mm |
250 mL | |
Plastisol | |
2,63 in | |
Oui | |
Flacon pour milieu de culture | |
33-430 mm | |
Bouchon à vis |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.