Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for S/T Bottles
Codice prodotto. 11784229 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Black
White
Closure Type:
Closed-top Cap
Open Top Cap
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
For use with Wheaton Glass Diagnostic Bottles
  • Unlined
  • Open- and closed-top caps
  • 20-400 screw thread
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Black
Material Polypropylene
No. per Case 300 Cs.
Neck Finish 20-400
Certifications/Compliance ISO 9001
For Use With (Equipment) Screw neck diagnostic bottle
Closure Type Open Top Cap
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato