Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Low-Density Extended Controlled Dropper Tips
8mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)
Brand: DWK Life Sciences 242403
30.25 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
- Average drop size is 44μL ±6μL
- Case of 100
Spécification
Orange | |
100 Cs. | |
41 μL | |
Plastic dropping bottle |
LDPE | |
ISO 9001 | |
Dropper Tip |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu