Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Valumetric™ Wheaton™ : Avec bouchon en PP blanc revêtu de polyvinyle
Pour le stockage et les échantillons de solides, de matériaux en poudre sèche et de liquides
Marque: DWK Life Sciences W216968
58.62 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour le stockage et les échantillons de solides, de matériaux en poudre sèche et de liquides
- Parfaits comme flacons d’échantillons
- Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
- Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences de la norme USP type III
- Gradués en ml et en oz.
Bouchon phénolique noir autoclavable avec joint en caoutchouc
Spécification
4 oz., 125 ml | |
4 oz | |
2 in | |
24 | |
104 mm | |
Poly/Vinyle | |
48-400 mm | |
Bouchon à vis |
125 ml | |
Transparent | |
Verre | |
Blanc | |
4 in | |
Polypropylène | |
51 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.