Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Valumetric™ Wheaton™ : Avec bouchon en PP blanc revêtu de polyvinyle
Pour le stockage et les échantillons de solides, de matériaux en poudre sèche et de liquides
Marque: DWK Life Sciences W216970
80.66 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24366" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour le stockage et les échantillons de solides, de matériaux en poudre sèche et de liquides
- Parfaits comme flacons d’échantillons
- Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
- Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences de la norme USP de type III
- Gradués en ml et en oz.
Bouchon phénolique noir autoclavable avec joint en caoutchouc
Spécification
16 oz, 500 ml | |
16 oz. | |
2,9 in | |
24 | |
USP type III | |
Autoclavable | |
Large | |
147 mm | |
5,7 in | |
Polypropylène | |
76 mm | |
Oui |
500 mL | |
Transparents | |
Verre | |
Blanc | |
Oui | |
Oui | |
Rond | |
Flacon avec bouchon | |
Poly/Vinyle | |
70-400 mm | |
Bouchon à vis |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.