Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, Without Cap
Rugged space-savers
186.00 - 409.00
Specificatie
Kleur Clear
Certificeringen/conformiteit USP Type 1
Graduated Yes
Type sluiting Screw Cap
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Productcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11798879
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
219435
125 mL 33-430 mm
289.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11708889
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
219437
250 mL 33-430 mm
409.00
48 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11718889
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
219439
500 mL 33-430 mm
352.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11794309
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W219440
1000 mL 38-430 mm
186.00
12 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Clear borosilicate glass bottle with graduations and writing patch
  • Heavy walls prevent breakage
  • Sturdier than Erlenmeyer flasks
  • Smaller diameter at base conserves space in sterilizers and freezers
  • Large opening, special lip, sloping shoulders
  • Graduated in mL to show approximate volumes
  • Hand grips on 1L bottle provide easy handling
Compliance
Meets USP Type 1 requirements.
Specificatie
Specificatie
Clear
USP Type 1
Yes
Screw Cap
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie