Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, With LDPE-Lined Phenolic Cap (Not Autoclavable)
Rugged space-savers
411.00 - 560.00
Specificatie
Kleur Clear
Materiaal Glass
Kleur van sluiting Black
Certificeringen/conformiteit USP Type 1
Graduated Yes
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Productcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10432562
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
219715
125 mL 33-430 mm
411.00
48 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10001492
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
219717
250 mL 33-430 mm
560.00
48 stuks
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
10386752
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
219719
500 mL 33-430 mm
445.00
24 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10673703
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
219720
1000 mL 38-430 mm
506.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Clear borosilicate glass bottle with graduations and writing patch
  • Heavy walls prevent breakage
  • Sturdier than Erlenmeyer flasks
  • Smaller diameter at base conserves space in sterilizers and freezers
  • Large opening, special lip, sloping shoulders
  • Graduated in mL to show approximate volumes
  • Hand grips on 1L bottle provide easy handling
Compliance
Meets USP Type 1 requirements.
Specificatie
Specificatie
Clear
Black
Yes
Phenolic
Glass
USP Type 1
LDPE
Screw Cap
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie