Learn More
Cytiva Whatman™ Seed Testing Papers
Grade 181 seed testing circles
Marca:  Cytiva 2181-090
Codice prodotto. 11300664
  • 31.40CHF / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Grade 181 seed testing circles
Owing to their extremely high purity our seed testing papers provide reliable and reproducible results. The papers are made from pure cellulose without any additives and do not contain any substances that could influence the growth of the seeds. The constant water absorption of the papers ensures the continuous provision of the required amount of water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Disc
Seed testing
Seed Test Paper
90 mm
Cellulosa
181
3.54 in.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato