Learn More
Cytiva Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Prefiters, Grade GF/D
Functioneert als prefilter bij gebruik met GF/B-microvezelfilters. Whatman™-microglasvezelprefilters zonder bindmiddel, klasse GF/D, bieden een efficiënte membraanbescherming, vooral tijdens vloeistofscintillatie-telling.
Merk:  Cytiva 1823-070
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 11380594
  • 113.00 /
Beschrijving
Beschrijving
Functions as a prefilter when used with GF/B microfiber filters. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Prefilters, Grade GF/D provide efficient membrane protection, especially during liquid scintillation counting.
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500°C. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.
Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
  • Thick and offer high loading capacity
  • Function as a prefilter when used with GF/B.
  • Fits most filter holders
  • Nominal particle retention of 2.7μm
  • Fast filtration speed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Ja
GE’s Whatman Grade GF/D fine membrane filters are thick and offer good loading capacity. GF/D can also function as a prefilter when used with GF/B, and it comes in many sizes to fit most filter holders.
Borosilicaatglas
16.5 sec./100 ml
100 Pack
932°F
0.02 in.
Prefilter
2.7 in.
121 g/m2
Cirkel
2.7 μm
Grade GF/D
Circle
500 °C
0.68 mm
681 mL/min
7 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-Het mengsel bestaat voor 100 procent uit een of meer bestanddelen waarvan de acute toxiciteit niet bekend is.
  • UNKNOWN AQUATIC-Bevat 100% bestanddelen waarvan het gevaar voor het aquatisch milieu niet bekend is.
SDS
Documentatie
Documentatie