Learn More
Vanadium(V) oxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11460710
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Vacuum deposition
Vanadium(V) oxide is used in Vacuum deposition, catalysts for conversion of toluene to benzonitrile or propylene to acrylonitrile, as a detector material in bolometers and microbolometer arrays for thermal imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1314-62-1
Molecular Formula O5V2
Molecular Weight (g/mol) 181.88
MDL Number MFCD00011457
InChI Key GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC Name dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Especificaciones
Boiling Point 1750°C (decomposition)
Melting Point 690°C
Physical Form Pieces
Quantity 25 g
UN Number UN2862
Merck Index 14,9921
Solubility Information Soluble in water(8g/L).
Formula Weight 181.88
Percent Purity 99.9%
Odor Odorless
Density 3.357 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Vanadium (V) oxide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado