Learn More
USP38 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17767-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16867734
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Deubiquitinating enzyme exhibiting a preference towards ′Lys-63′-linked Ubiquitin chains.
Spécification
Spécification
USP38
Polyclonal
Unconjugated
USP38
Deubiquitinating enzyme 38, HP43.8KD, KIAA1891, Ubiquitin thiolesterase 38, USP38
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
307764, 74841, 84640
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BW70, Q8NB14
Usp38
USP38 Fusion Protein Ag12172
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis