Learn More
UPF1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 28384-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The UPF1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human UPF1. This antibody recognizes human antigen. The UPF1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
UPF1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
20 μL | |
5976 | |
IgG |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
267 μg/mL | |
Rabbit | |
Primary | |
Human |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu