Learn More
WTW™ Turbidimeter Cuvette
For automatic detection of the photLab™ turbidimeters and spectral photometers
78.80 - 196.00
Specificatie
Type Cuvette
Aantal 3 Pack
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Productcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11884602
Bekijk documenten
WTW™
251302
Photoflex Series and Turb 430 IR/T Turbidimeter and Photometer
78.80
3 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11786145
Bekijk documenten
WTW™
600606
Turb 350/355 IR and 355 T Portable Turbidimeter
196.00
3 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10181481
Bekijk documenten
WTW™
600601
Turb 550, Turb 550 IR, Turb 555 and Turb 555 (IR) Laboratory Turbidimeter
196.00
3 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
The glass and quartz cuvettes with matte side surface are suitable for the automatic cuvette detection of the photoLab™ filter and spectral photometer. When using disposable cuvettes, the material PMMA as well as a structured or matte side surface is required due to the cuvette detection by the photoLab™ photometers. The glass and quartz cuvettes have a marking in order to place the cuvettes into the photometer in the same direction for an even higher precision.Cuvettes for turbidity measurement can be marked to prevent influences by glass: This allows a higher accuracy, also for values < 1 NTU.
Specificatie
Specificatie
Cuvette
3 Pack
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie