missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRERF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | TRERF1 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16859544
|
Proteintech
20062-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16849544
|
Proteintech
20062-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The antibody recognizes the C-term of TRERF1.
TREF1 encodes a zinc-finger transcriptional regulating protein which interacts with CBP/p300 to regulate the human gene CYP11A1.Spécification
TRERF1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8BXJ2, Q96PN7 | |
224829, 55809 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
TRERF1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HSA277276, RAPA, RP1 139D8.5, TReP 132, TREP132, TRERF1, Zinc finger protein rapa | |
TRERF1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit