Learn More
Thermo Scientific™ Trays for Precision™ Water Baths
Hold test tubes and flasks in place with trays for Precision water baths.
505.52 - 777.87
Specificatie
Schudbeweging Reciprocating
Materiaal Stainless Steel
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Productcode Merk Beschrijving Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Beschrijving Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15325917
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
3161597
Test Tube Tray 13-25mm Precision Shaking Water Baths
747.72
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15335917
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
3161599
Flask Tray 25mL Precision Shaking Water Baths
764.81
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15345917
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
3166228
Flask Tray 50mL Precision Shaking Water Baths
777.87
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15325927
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
3164716
High Wall Tray - Small Precision 15L Shaking Water Baths
505.52
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15335927
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
3164717
High Wall Tray - Large Precision 27L Shaking Water Bath
600.99
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Hold test tubes and flasks in place with trays for Thermo Scientific™ Precision™ water baths.
Test Tube Tray
  • Measures 5 x 10.2in. (12.7 x 25.9cm)
  • Holds 10-13 25mm test tubes
Flask Trays
  • Measures 12.7 x 25.9cm (5 x 10.2in)
  • 25mL flask tray holds 18 clips
  • 50mL flask tray holds 10 clips
Specificatie
Specificatie
Reciprocating
Stainless Steel
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie