Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS GC Columns
Use this low bleed nonpolar column for GC/MS environmental analyses that require high temperature and an inert phase.
723.00CHF - 1310.00CHF
Specifica
Product Line TRACE
Stationary Phase Trace™ TR-1 MS
Tipo USP G1, G2, G38
Temperatura max 340/360°C
Polarità Non-Polar
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
10392595
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260B047P
30 m 0.25 mm 0.1 μm
754.00CHF
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-07-2025
Aggiungi al carrello
10681524
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260B142P
30 m 0.25 mm 0.25 μm
723.00CHF
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Aggiungi al carrello
10394663
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260B143P
30 m 0.32 mm 0.25 μm
763.00CHF
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Aggiungi al carrello
10455363
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260B154P
60 m 0.25 mm 0.25 μm
1210.00CHF
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
10551505
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260B155P
60 m 0.32 mm 0.25 μm
1310.00CHF
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
10342785
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260B309P
60 m 0.32 mm 1 μm
1275.00CHF
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
With low bleed and a maximum operating temperature of 340–360°C, the Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS column is ideal for all GC/MS applications. The column is particularly well suited for applications such as GC/MS environmental analyses, which require an inert phase that can operate at high temperature.
Engineered for Superior Performance:
  • Nonpolar phase, 100% dimethyl polysiloxane
  • High operating temperature
  • Inert phase suited for environmental analyses
Applications:
  • Chlorinated and nitroaromatic compounds
  • GC/MS environmental analyses
Excellent Quality and Reproducibility:
  • Low bleed even at elevated temperatures
  • Outstanding robustness for difficult separations
  • Reliable and reproducible performance
Recommended For:
  • Phthalates
  • Polymers
  • Total recoverable petroleum hydrocarbons (TRPHs)
  • Alternative Uses:
  • Chlorinated Aromatics
  • Organochlorine Pesticides
  • Organophosphorous Pesticides
  • PAHs
  • Paraffins
  • Polywax
  • Pyrethroids
  • Semivolatiles
  • Xylenes
Similar To:
  • DB-1
  • DB-Petro
  • BP1
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Rtx™-1
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • SPB™-1 Sulfur
  • Petrocol™ DH
  • CP-Sil 5CB
  • RSL-150
  • RSL-160
  • ZB-1
  • CB-1
  • OV™-1
  • PE-1
  • 007-1(MS)
  • SP™-2100
  • SE-30
  • RH-1
  • CC-1
  • CP-Sil 5CB MS
  • VF-1ms
Specifica
Specifica
TRACE
G1, G2, G38
Non-Polar
Trace™ TR-1 MS
340/360°C
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato