Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC Columns
Use mid-polarity columns with alternative selectivity with Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC Columns.
Marca:  Thermo Scientific™ 260Q143P
667.92 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10344963
  • 672.00CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use mid-polarity columns with alternative selectivity with Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 GC Columns.
  • Mid-polarity phase, 14% Cyanopropylphenyl polysiloxane
  • Low bleed even at a high operating temperature
  • Excellent starting point for method development
  • Suitable for a wide variety of applications
  • Similar to DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Recommended for:
  • Pesticides
  • PCB's
  • PAH's
  • Organic Acids
  • Drugs
  • Steroids
  • EPA 608, 8081
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
280/300°C
0.32 mm
Trace™ TR-1701
GC/MS for Pesticides, PCBs, PAHs, and Organic Acids, GC/MS for Drugs and Steroids, GC/MS for EPA 608, 8081
30 m
30 m x 0.32 mm x 0.25 μm
0.32 mm
TRACE
G46
0.25 μm
Mid-Polar
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato