Learn More
TNFSF8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | TNFSF8 |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16877844
|
Proteintech
17852-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16867844
|
Proteintech
17852-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The ligand for CD30 is CD30L (CD153). The binding of CD30 to CD30L mediates pleiotropic effects including cell proliferation, activation, differentiation, and apoptotic cell death. CD30 has a critical role in the pathophysiology of Hodgkin′s disease and other CD30+ lymphomas. CD30 acts as a costimulatory molecule in thymic negative selection. In addition to its expression on Hodgkin′s and Reed-Sternberg cells, CD30 is also found in some non-Hodgkin′s lymphomas (including Burkitt′s lymphomas), virus-infected T and B cells, and on normal T and B cells after activation. In T cells, CD30 expression is present on a subset of T cells that produce Th2-type cytokines and on CD4+/CD8+ thymocytes that coexpress CD45RO and the IL4 receptor.Spécification
TNFSF8 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P32971, P32972 | |
21949, 683163, 944 | |
TNFSF8 Fusion Protein Ag12303 | |
Primary | |
-20°C | |
TNFSF8 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CD153, CD30 L, CD30 ligand, CD30L, CD30LG, TNFSF8 | |
TNFSF8 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit