Learn More
TLX3 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 17454-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The TLX3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human TLX3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TLX3 antibody has been validated for the following applications: IP, ELISA analysis.
Spécification
TLX3 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
150 μL | |
30012 | |
IgG |
Immunoprecipitation, ELISA | |
300 μg/mL | |
Rabbit | |
Primary | |
Human, Rat, Mouse |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu