Learn More
Titanium silicide, 99.5% (metals basis)
Product Code. p-7049164
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
CAS: 12039-83-7 | Si2Ti | 104.037 g/mol
Titanium silicide is used in the semiconductor industry. It is also used in the fabrication of transistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12039-83-7
Molecular Formula Si2Ti
Molecular Weight (g/mol) 104.037
MDL Number MFCD00151541
InChI Key DFJQEGUNXWZVAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium silicide, titanium disilicide, titanium silicide tisi2, titanium silicide, tisi, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick
PubChem CID 6336889
IUPAC Name bis($l^{2}-silanylidene)titanium
SMILES [Si]=[Ti]=[Si]
Specifica
Melting Point 1760°C
Color Gray
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Linear Formula TiSi2
UN Number UN3178
Solubility Information Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formula Weight 104.07
Percent Purity 99.5%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Titanium silicide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium silicide
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Flammable solid Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Flammable solid.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Consigli di prudenza
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contains : Titanium silicide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato