Learn More
Titanium(IV) oxide, 98+%, anatase powder
Product Code. p-221751 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
1 kg
Packaging:
Glass bottle
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13463-67-7
Molecular Formula O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
MDL Number MFCD00011269 MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Specifikationer
Boiling Point 2900.0°C
Melting Point 1855.0°C
Color White
pH 7.3 to 8.3 (aq. suspension)
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Assay Percent Range 98% min
Linear Formula TiO2
Merck Index 15, 9628
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Formula Weight 79.88
Percent Purity ≥98%
Packaging Glass bottle
Specific Gravity 4.23
Density 4.2300g/mL
Chemical Name or Material Titanium(IV) oxide, 99%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.