Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Biopsy Cassettes
For biopsy tissue samples, these cassettes have a back-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
Brand:  Epredia™ B851925WH
 View more versions of this product
Product Code. 16384166
  • 284.00€ / Pack of 1000
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Small Squares
1000/Cs.
No
TissueLoc Cassette IV with Color-Matched Lids
Yes
Separate Lid, Back Hinge
White
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato