Learn More
Tin(II) iodide, 99+%
Codice prodotto. p-4782189
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 10294-70-9 | I2Sn | 372.519 g/mol
Tin(II) iodide is used to prepare organic-inorganic perovskite thin films which exhibit uniform surfaces and strong photoluminescence. It finds application as an analytical reagent in the determination of rhodium and iridium by spectrophotometry. It is also involved in the synthesis of CH3(CH2)11NH3]SnI3, which is a hybrid semiconductor with MoO3 type tin(II) iodide layers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-70-9
Formula molecolare I2Sn
Molecular Weight (g/mol) 372.519
Numero MDL MFCD00049545
InChI Key JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo tin ii iodide, stannous iodide, tin diiodide, tin iodide sni2, stannous diiodide, sni2, acmc-1bqot, tin ii iodide, ultra dry, tin ii iodide,-10 mesh trace metals basis, tin ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
PubChem CID 25138
IUPAC Name diiodotin
SMILES [Sn](I)I
Specifica
Punti di ebollizione 720°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Tin(II) iodide
Punto di fusione 320°C
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio >99%
Informazioni di solubilità Soluble in benzene,carbon disulfide,chloroform,and solutions of alkali chlorides and iodides. Decomposes in water
Peso formulazione 372.5
Sensibilità Air, light, and moisture sensitive
Densità 5.28
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato