Learn More
Terbium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7050186
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 10042-88-3
Terbium(III) chloride is used generally where Tb3+ ions can be used to check for the presence of microbes. Terbium chloride is applied to the test area, which is then illuminated with UV light. Within minutes, any live endospores present will glow green.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10042-88-3
Formula molecolare Cl3Tb
Molecular Weight (g/mol) 265.28
Numero MDL MFCD00011258
InChI Key GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name trichloroterbium
SMILES Cl[Tb](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Terbium(III) chloride
Punto di fusione 588°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,9157
Informazioni di solubilità It is soluble in water.
Peso formulazione 265.29
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato