Learn More
Terbium(III) 2,4-pentanedionate, 99.9% (REO)
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Descrizione
Terbium(III) 2,4-pentanedionate is used as an active pharmaceutical ingredient. It is also used as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Terbium(III) 2,4-pentanedionate |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 2 g |
Note percentuale saggio | (REO) |
Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
Peso formulazione | 456.25 |
Percent Purity | 99.9% |
Odore | Odorless |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto