Learn More
Oxyde de tantale(V), 99,95 % (pureté du métal à l’exclusion du Nb), Nb < 200 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7050262
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441.89 g/mol
Tantalum (V) oxide (Ta2O5) has potential applications as part of an environmental barrier coating system for Si3N4-based turbine components. Octadecyl phosphoric acid ester has been found to produce oriented, well-ordered monolayers on a flat tantalum (V) oxide surface, via self-assembly from a heptane/propan-2-ol solution. Tantalum(V) oxide (Ta 2 O 5 ) has been used extensively as an insulating layer in discrete capacitors and shows a high potential for semiconductor applications such as an insulating dielectric in the capacitive element in memory devices such as dynamic random access.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-61-0
Formule moléculaire O5Ta2
Poids moléculaire (g/mol) 441.89
Numéro MDL MFCD00011254
Clé InChI PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMILES O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum(V) oxide
Point de fusion 1800°C
Forme physique Grumeau fritté
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (base de métaux à l’exclusion de Nb), Nb <200 ppm
Merck Index 14,9056
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 441.89
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Densité 8.2 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis