Learn More
Sulphuric Acid Concentrated Volumetric Solution Ampule, Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
:
1 Ampule
Descrizione
- Use to make 1 L of 0.5 M (1.0 N) Sulphuric Acid
- Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Material
- Accurate, stable, reproducible and fully factorized.
- Titrations performed with this product, exhibit defined stoichiometry, are quantitative, establish an equilibrium that is definitive and fast and provide unambiguous results.
- Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of this product.
- When the product is accurately diluted to one liter in a volumetric flask, it can then be used as an analytical volumetric solution, to a specification of ± 0.2%.
- The product must be diluted accurately to one liter, in a volumetric flask under controlled temperature conditions, for optimal performance.
- Product is a reagent of known concentration, that is dispensed from a burette or other dispensing apparatus to a sample (analyte), until a reaction between the two liquids is judged to be complete.
- May be used for manual titrations, or automatic titrations, to determine the end points by detection of any of several properties.
Specifica
Specifica
Concentrazione | 0.5 M (1.0 N) |
Imballaggio | Ampule |
Quantità | 1 Ampule |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto