Learn More
Sulfur, Technical, Flowers, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. p-7073583 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
1 kg
3 kg
Unit Size:
1kg
3kg
Chemical Identifiers
CAS 7704-34-9
Molecular Formula S
Molecular Weight (g/mol) 32.06
MDL Number MFCD00085316
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC Name sulfur
SMILES [S]
Specifications
Boiling Point 445°C
Melting Point 113°C
Color Yellow
Physical Form Solid
Quantity 1 kg
Formula Weight 32.06g/mol
Packaging Plastic powder jar
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfur flowers
Signal Word
  • Warning
Hazard Category
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Hazard Statement
  • H315-Causes skin irritation.
Precautionary Statement
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.