Learn More
Sterilin™ Disposable Glass Round Base Tissue Culture Tubes
These round-base, rimless borosilicate glass tubes are ideal for high temperature, aggressive chemical applications. For use with samples that are sensitive to plastic tube leachables.
Marca: Thermo Scientific Sterilin 99445-10
34.50 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Descrizione
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- High resistance to temperature and chemical attack
- Tube profile rimless
- Supplied without caps
- Autoclavable at 121°C
Specifica
4 mL | |
Borosilicate Glass | |
Ideal for use with samples sensitive to leaching from Plastic tubes | |
250 Pack | |
Non-sterile | |
10 mm |
75 mm | |
Single-use | |
Bulk | |
No | |
Autoclavable |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto