Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA GFP Reporter Control
Stealth RNAi™ siRNA GFP Reporter Control
Marca: Invitrogen™ 12935145
368.50 CHF valido fino al 2025-03-28
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
393.96 CHF valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24108" per avere il tuo prezzo promozionale.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls are ideal for use in RNA interference (RNAi) experiments to help you optimize your transfection conditions in any vertebrate cell line. These controls are: –Designed to efficiently knock-down its intended target –Not homologous to anything in vertebrate transcriptome
Specifica
This individual control duplex is supplied as 250 μl at 20 μM and includes 1 ml of 1X RNA Annealing/Dilution Buffer. Store at -20°C. Products are guaranteed stable for 6 months when properly stored. | |
siRNA | |
250μl of Stealth RNAi GFP Reporter Control (@ 20μM in (1x) RNA Annealing/Diluting Buffer ) | |
Stealth RNAi™ siRNA | |
250 μL | |
GFP (Green Fluorescent Protein) |
Positive Control | |
RNAi | |
Unconjugated | |
siRNA | |
Dry Ice |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto