Learn More
Solution tampon standard pH 7, SI Analytics™
Solution tampon SI Analytics™ Standard pH 7 résiste aux variations de pH lorsque de petites quantités d’acide ou d’alcali y sont ajoutées.
Marque: SI Analytics 285138049
Quantité | 250 mL |
---|
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend un certificat du fabricant
- Mélange avec les composants suivants : Eau, hydrogénophosphate disodique, acide citrique
- Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
- Absorbez avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
Spécification
101°C | |
1.01g/cm3 | |
Liquid | |
Eau, hydrogénophosphate disodique, acide citrique | |
Flacon DURAN™ | |
23hPa |
Incolore | |
7 | |
250 mL | |
Odroless | |
Sterile | |
Entièrement miscible dans l’eau |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu