Learn More
Solution tampon standard pH 4, SI Analytics™
Solution tampon SI Analytics™ Standard pH 4 résiste aux variations de pH lorsque de petites quantités d’acide y sont ajoutées.
34.00€ - 194.00€
Spécification
Point d’ébullition | 100°C |
---|---|
Couleur | Yellow |
Densité | 1.01g/cm3 |
pH | 4 |
Forme physique | Liquid |
Formule | Water, potassium hydrogenphthalate |
Odeur | Odorless |
Conditionnement | Ampoules FIOLAX™ |
Stérilité | Sterile |
Tension de vapeur | 23hPa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10222451
|
SI Analytics
285138213 |
60 Ampules |
194.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10272711
|
SI Analytics
285138032 |
250 mL |
34.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10590162
|
SI Analytics
285138727 |
1000 mL | N/A | ||||||
Description
- Comprend un certificat du fabricant
- Mélange avec les composants suivants : Eau, hydrogénphtalate de potassium
- Stocker fortement hermétique à des températures comprises entre 15 °C et 25 °C.
- Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
- Un rinçage de plus grandes quantités dans des canalisations ou dans l’environnement aquatique peut augmenter les valeurs de pH. Un pH faible nuit aux organismes aquatiques. Dans la dilution du niveau d’utilisation, la valeur du pH est considérablement augmentée, pour qu’après l’utilisation du produit, les déchets aqueux, vidés dans les canalisations, ne soient peu dangereux pour l’eau
- Absorbez avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
Spécification
100°C | |
1.01g/cm3 | |
Liquid | |
Odorless | |
Sterile | |
Fully miscible in water |
Yellow | |
4 | |
Water, potassium hydrogenphthalate | |
Ampoules FIOLAX™ | |
23hPa |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit