Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
Brand: RETSCH 60.168.000400
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
1 Each | |
Test Sieve | |
Vibratory Shaker AS 450 | |
100mm | |
450 mm | |
Stainless Steel |
400 μm | |
ISO 3310/1 | |
Certificate indicating Compliance | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion