Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E2 Reference Line Weight Sets Without DAkkS Calibration Certificate
POA - 4100.00€
Specifications
Case Material Wood
View More Specs
Products 8
Product Code Brand Mass Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Mass Price Quantity & Availability  
10064220
View Documents
Sartorius™
YCS31-712-00
1 g to 10 kg
POA
1 set
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
10502301
View Documents
Sartorius™
YCS31-612-00
1 g to 1 kg
POA
1 set
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
10194311
View Documents
Sartorius™
YCS011-512-00
1 mg to 100 g
2340.00€
1 set
Only null left
In Stock
Add to basket
10667481
View Documents
Sartorius™
YCS31-652-00
1 g to 5 kg
POA
1 set
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
10479691
View Documents
Sartorius™
YCS011-612-00
1 mg to 1 kg
4100.00€
1 set
Solo quedan null
Estimated Shipment: 29-07-2025
Añadir a la cesta
10327351
missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius™
YCS011-352-00
1 mg to 5g
1550.00€
1 set
Solo quedan null
Estimated Shipment: 29-07-2025
Añadir a la cesta
10347541
missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius™
YCS011-652-00
1 mg to 5 kg
POA
1 set
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
10246031
missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius™
YCS011-522-00
1 mg to 200 g
2625.00€
1 set
Solo quedan null
Estimated Shipment: 29-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
Wood
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado